Ciseaux de laboratoire
Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 165 mm
N° de catalogue BOCH4005
Fournisseur:   BOCHEM
Ciseaux de laboratoire
N° de catalogue BOCH4005
Fournisseur:  BOCHEM
Ciseaux de laboratoire
Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 165 mm
Prix
SFr. 15.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Attention: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Spécifications
  • Type:
    Pointus/arrondis
  • Longueur:
    165 mm
  • Seq:
    06