Cement spatulas
Single spatula with tapered end, 150 mm, 35 mm, 6 mm
N° de catalogue BOCH3071
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Spécifications
- Désignation:Single spatula with tapered end
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:6 mm
- Longueur de lame:35 mm