Spatules doubles
500 mm, 100 mm, 20 mm
Catalog # 231-1039
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Specifications
- Longueur:500 mm
- Seq:14
- Largeur de la lame:20 mm
- Longueur de lame:100 mm