Spatules doubles
Spatules doubles
250 mm, 70 mm, 11 mm
N° de catalogue 231-1036
Fournisseur:   BOCHEM
Spatules doubles
N° de catalogue 231-1036
Fournisseur:  BOCHEM
Spatules doubles
Spatules doubles
250 mm, 70 mm, 11 mm
Prix
4.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
Spécifications
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    09
  • Largeur de la lame:
    11 mm
  • Longueur de lame:
    70 mm