Spatules-cuillères
Spatules-cuillères
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
N° de catalogue 231-0479
Fournisseur:   BOCHEM
Spatules-cuillères
N° de catalogue 231-0479
Fournisseur:  BOCHEM
Spatules-cuillères
Spatules-cuillères
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
Prix
SFr. 9.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétiques. Cuillères multifonctions pour une large gamme d'utilisations.
  • Avec manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Nettoyage facile et rapide
Spécifications
  • Longueur:
    250 mm
  • Largeur de la lame:
    14 mm
  • Taille cuillère:
    48×35 mm
  • Longueur de lame:
    70 mm