Spatules-cuillères
180 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
N° de catalogue 231-0477
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétiques. Cuillères multifonctions pour une large gamme d'utilisations.
- Avec manche rond
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Nettoyage facile et rapide
Spécifications
- Longueur:180 mm
- Largeur de la lame:12 mm
- Taille cuillère:40×29 mm
- Longueur de lame:50 mm