Spoons, POLY
Droite, 210 mm, 40×20 mm
Katalognr. 231-1070
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
Technische Daten
- Désignation:Droite
- Longueur:210 mm
- Seq:04
- Taille cuillère:40×20 mm