Spoons, POLY
Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
N° de catalogue 231-1297
Fournisseur:   BOCHEM
Spoons, POLY
N° de catalogue 231-1297
Fournisseur:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
Prix
SFr. 13.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
  • Désignation:
    Oblique
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    09
  • Taille cuillère:
    65×28 mm