Wire baskets, square and rectangular
Wire baskets, square and rectangular
200×200×200 mm
N° de catalogue BOCH10031
Fournisseur:   BOCHEM
Wire baskets, square and rectangular
N° de catalogue BOCH10031
Fournisseur:  BOCHEM
Wire baskets, square and rectangular
Wire baskets, square and rectangular
200×200×200 mm
Prix
SFr. 111.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Very good chemical and temperature resistance
Spécifications
  • l×p×h:
    200×200×200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..