Wire baskets, square and rectangular | Avantor
Wire baskets, square and rectangular
150×150×150 mm
Katalognr. BOCH10025
Anbieter:   BOCHEM
Wire baskets, square and rectangular
Katalognr. BOCH10025
Anbieter:  BOCHEM
Wire baskets, square and rectangular
Wire baskets, square and rectangular
150×150×150 mm
Preis
SFr. 109.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Very good chemical and temperature resistance
Technische Daten
  • l×p×h:
    150×150×150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..