Wire baskets, square and rectangular
180×180×180 mm
BOCH10029
: BOCHEM
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Very good chemical and temperature resistance
- l×p×h:180×180×180 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..