Creusets
Creusets
50 ml, 45×45 mm, 1,5 mm
N° de catalogue BOCH8145
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8145
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
50 ml, 45×45 mm, 1,5 mm
Prix
SFr. 132.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    45×45 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    12
  • Épaisseur:
    1,5 mm