Tiges de support, à filetage M10
13 mm, 1250 mm, M10
N° de catalogue BOCH5174
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10
- Rods for stand bases
- M10 thread
Spécifications
- Ø:13 mm
- Filetage:M10
- Longueur:1250 mm
- Seq:14