Pelles de pesée
200 mm, 55 - 100 mm
N° de catalogue 611-3243
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Spécifications
- Largeur:55 - 100 mm
- Longueur:200 mm