Plateaux pour instruments, rectangulaire
50 mm, 340 mm, 520 mm
RSGA701.252
: RSG
Acier inoxydable, 18/10.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Largeur:340 mm
- Hauteur:50 mm
- Longueur:520 mm