Micro double spatulas
200 mm, 65 mm, 8 mm
231-1279
: BOCHEM
En nickel. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
- Elles possèdent une extrémité arrondie et une plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Longueur:200 mm
- Seq:04
- Largeur de la lame:8 mm
- Longueur de lame:65 mm