Tissue forceps
A dissection à griffes, 130 mm
Catalog # 232-0002
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable
- Petites dents (1:2) à l'extrémité des lames
- Conçues pour la manipulation des tissus avec traumatisme minimal lors des opérations de chirurgie
Documents
Specifications
- Type:A dissection à griffes
- Longueur:130 mm