Dressing scissors
Dressing scissors
Pointus/arrondis, 145 mm
N° de catalogue 231-1291
Fournisseur:   BOCHEM
Dressing scissors
N° de catalogue 231-1291
Fournisseur:  BOCHEM
Dressing scissors
Dressing scissors
Pointus/arrondis, 145 mm
Prix
SFr. 8.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling
Spécifications
  • Type:
    Pointus/arrondis
  • Longueur:
    145 mm
  • Seq:
    02