Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dositubes passifs

Dositubes passifs

Ammoniac (3DL), Ammonia, 0,1 - 10 ppm
  151-0087
 :   GASTEC
Dositubes passifs
  151-0087
 :  GASTEC
Dositubes passifs
Dositubes passifs

Ammoniac (3DL), Ammonia, 0,1 - 10 ppm

 
SFr. 50.40
   
1 * 10 ST
 

Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.

  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary

Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.

Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.

 
  • Désignation:
    Ammoniac (3DL)
  • Paramètre(s):
    Ammonia
  • Plage de mesure:
    0,1 - 10 ppm
  • Cat. No.:
    151-0087
  • Durée de mesure:
    1 - 10 h
Accessories

 

  •  
    Désignation
    Paramètre(s)
    Plage de mesure
     
     
  • 151-0090
    Acide acétique (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
       
    1 * 10 ST - SFr. 50.40

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 151-0095
    Supports pour dosi-tubes passifs
       
    1 * 3 ST - SFr. 37.90