Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
N° de catalogue 217-0698
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spécifications
- Ø inférieur:29,0 mm
- Ø supérieur:35,0 mm
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:22