Bouchons à vis, Nalgene®
Linerless, 20-415, blanc, PP
215-1248
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:20-415
- Couleur:blanc
- Désignation:Linerless
- Matière:PP
- Seq:07
- Cat. No.:215-1248
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact