Creusets
10 ml, 25×30 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8101
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8101
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
10 ml, 25×30 mm, 0,5 mm
Prix
SFr. 63.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    25×30 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    0,5 mm