Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane à dôme, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue 662-1216
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 8281 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane à dôme
- Matière:Verre
- Seq:23
- Membrane:Espace annulaire KPG
- Électrolyte:Referid®
- Température:0...+100 °C
- pH:2 - 13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..