Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Flacon Plastique, 5 L
Supplier: VWR Chemicals
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 23235.360
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 108-94-1
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Pimelic Ketone
- CAS Number:108-94-1
- Formula:C₆H₁₀(=O)
- MDL Number:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck Index:13,02755
- Boiling Pt:155,6 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–31 °C
- Density:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:43 °C
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Documents
Certificates
Search by Lot Number14514783.pdf spec_VWRC23235.291 spec_VWRC23235.291 spec_VWRC23235.360 spec_VWRC23235.360
Specifiche del prodotto
More
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informazioni sull'imballaggio
23235_BSE_Cyclohexanone_rev_0
Certificati BSE/TSE
SDS_FR_CH_VWRC23235 sds_VWRC23235
Scheda di sicurezza
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Letteratura sul prodotto
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Indice de réfraction (20°C):1.449 - 1.451
- Water:Max. 0.2 %
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L
- Cat. No.:23235.360
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..