Ammoniaque 25%, TECHNICAL
Flacon PEHD fluoré, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- Numéro CAS:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Poids moléculaire:35.05 g/mol
- Point d'ébullition:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–60…–57,5 °C
- Densité:0,907 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC21191.364_SPEC_FR.pdf P20_VWRC21191.450_SPEC_FR.pdf spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.364_fr
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 24 - 26 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon PEHD fluoré
- Cdt:5 L