Acétone ≥99%, TECHNICAL
Conteneur en plastique, 25 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 20063.467
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Packaging Information
P20_VWRC20063.296_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20063.365_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20063.412_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20063.467_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20063.558_SPEC_FR.pdf
Product specification
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Essai:99 % min.
- IR Spectrum:Test réussi
Spécifications
- Type de conditionnement:Conteneur en plastique
- Cdt:25 L
- Cat. No.:20063.467
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health