Boîtes de Petri
Avec 6 ergots, 60 mm, 15 mm, Non stérile, 20/pochette
  391-3655
Boîtes de Petri
  391-3655
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri
Avec 6 ergots, 60 mm, 15 mm, Non stérile, 20/pochette
175.00 SFr.
1 * 600 ST
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
  • Empilage aisé
  • Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
  • Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
  • Ø:
    60 mm
  • Emballage:
    20/pochette
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Version:
    Avec 6 ergots
  • Hauteur:
    15 mm
  • Seq:
    03