Boîtes d'assortiment, PS
Assortment box, without compartments, transparent, 335×225×32 mm, PS
N° de catalogue HUEN613200
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Aller à
Product Details & Documents
Ces boîtes d'assortiment en polystyrène (PS) à haute résistance aux chocs conviennent à des fins d'emballage et permettent de mettre de l'ordre dans les ateliers et les foyers.
- Disponibles avec diverses subdivisions et versions de compartiments ou sans compartiments
- Couvercle et fond transparents pour une présentation optimale du contenu ou dans des couleurs adaptées aux aliments
- Impression possible sur demande
Spécifications
- Couleur:transparent
- Désignation:Assortment box, without compartments
- Matière:PS
- l×p×h:335×225×32 mm