Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR, Colonne de garde, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type de colonne:Colonne de garde
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:2,5 µm
- Désignation:DNA-NPR
- Longueur:5 mm