Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Colonne de garde, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
  554-1625
Columns, TSK-Gel® NPH
  554-1625
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Colonne de garde, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
SFr. 665.00
1 * 1 ST
Stainless steel columns on polymer basis.
  • Type de colonne:
    Colonne de garde
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    2,5 µm
  • Désignation:
    DEAE-NPR
  • Longueur:
    5 mm
  • Seq:
    1