Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
N° de catalogue 554-1621
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:2,5 µm
- Désignation:DEAE-NPR (IEX)
- Longueur:35 mm
- Seq:3
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..