Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Filling and storage solution for combined/reference electrodes, K₂SO₄, 500 ml bottle, 500 mL
N° de catalogue HACHC20C500
Fournisseur:   Hach
Filling and storage solution for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHC20C500
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Filling and storage solution for combined/reference electrodes, K₂SO₄, 500 ml bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
89.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Shelf life: 48 months from production date.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Filling and storage solution for combined/reference electrodes, K₂SO₄, 500 ml bottle
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..