Tubes and systems for active sampling
Tubes and systems for active sampling
Diffusion samplers, ORSA 5
N° de catalogue DRAE6728891
Fournisseur:   Dräger
Tubes and systems for active sampling
N° de catalogue DRAE6728891
Fournisseur:  Dräger
Tubes and systems for active sampling
Tubes and systems for active sampling
Diffusion samplers, ORSA 5
Prix
SFr. 154.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Sampling activated tubes for direct measurement indication even with complex compounds and mixtures of substances in air investigations and gas analyses.
  • High precision guaranteed
  • Very reliable in use
  • Improved colour depth and contrast using an optimised production method
Spécifications
  • Type:
    ORSA 5
  • Désignation:
    Diffusion samplers
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..