Cuves à coloration
Cuve à coloration cylindrique avec couvercle, - mm, - mm, 40 mm, 85 mm
N° de catalogue 631-0349
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
En verre sodocalcique
Ces cuves à coloration sont équipées d'un couvercle englobant.
Spécifications
- Ø:40 mm
- Largeur:- mm
- Désignation:Cuve à coloration cylindrique avec couvercle
- Hauteur:85 mm
- l×p×h:- mm