Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, fond en V, MICROLON® 600, 40 - 200 µl, 234 µl
738-0009
En PS transparent, sans couvercle. Conçues pour les méthodologies ELISA, ces plaques sont disponibles avec des surfaces à couplage élevé offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) ou des surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non polaires et aux peptides (MICROLON® 200).
- Disponibles dans différents profils de puits : fond en U, en V, en F (standard), en F (cheminée) ou demi-surface
- Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
- Désignation:Microplaque de 96 puits, fond en V, MICROLON® 600
- Seq:13
- Volume réactionnel:40 - 200 µl
- Volume total:234 µl
- Cat. No.:738-0009
- Profil de puits:Fond V
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:234 µl
- Volume de travail:40 - 200
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact