Microplaques, 1536 puits
Fond plein, blanc, LUMITRAC 600, stérile, blanc, +
N° de catalogue 738-0067
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 1536 puits
N° de catalogue 738-0067
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Pour les applications de criblage haut rendement, ces plaques sont disponibles avec un fond transparent (en PS), ou encore noir ou blanc en qualité LUMITRAC™ ou FLUOTRAC™.
- Les versions HiBase sont conçues pour les instruments à lecture par le haut et les plaques µClear® LoBase, pour les instruments à lecture par le bas
- Les plaques à fond plein sont disponibles avec des surfaces à liaison élevée (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 ou FLUOTRAC™ 600) ou moyenne (LUMITRAC™ 200 ou FLUOTRAC™ 200)
- Les puits carrés arrondis associent les avantages des puits carrés (volume de travail souple, 3 à 10 µl) et des puits ronds (réduction de l'absorption et de la formation de bulles)
- Exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Volume de travail: 3-10 µl
Spécifications
- Stérile:+
- Couleur:blanc
- Désignation:Fond plein, blanc, LUMITRAC 600, stérile
- Cat. No.:738-0067
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact