Microplaques, 384 puits
Fond F, noir, noir, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
Catalog # 738-0064
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PP, sans couvercle.
- Grande résistance chimique et thermique (de –196 à +121 °C)
- Plaques standard disponibles avec puits à fond plat ou en V
- Les plaques Deep Well Small Volume™ possèdent des puits à géométrie carrée et conique avec fond plat garantissant un pipetage précis et réduisant donc le volume mort
- Disponibles en naturel, noir ou blanc
Documents
Specifications
- Nb de puits:384
- Stérile:-
- Couleur:noir
- Désignation:Fond F, noir
- Hauteur:14,4 mm
- Seq:03
- Volume réactionnel:15 - 145 µl
- Volume total:152 µl
- Cat. No.:738-0064
- Profil de puits:Fond F
- Volume puits:152 µl
- Volume de travail:15 - 145 µl
- Modèle:738-0064