Microplaques, 96 puits
Fond F (type cheminée), naturel, 96, +
N° de catalogue 736-0122
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
- Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
- Repérage alphanumérique des puits
- Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
- Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
- Exemptes de RNase et de DNase
Spécifications
- Nb de puits:96
- Stérile:+
- Couleur:naturel
- Désignation:Fond F (type cheminée)
- Seq:18
- Cat. No.:736-0122
- Profil de puits:Fond F
- Volume puits:392 µl
- Volume de travail:25 - 370 µl
- Modèle:736-0122