Microplaques, 96 puits
V-bottom (chimney well), naturel, 96, -
N° de catalogue 736-0118
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 736-0118
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
- Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
- Repérage alphanumérique des puits
- Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
- Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
- Exemptes de RNase et de DNase
Spécifications
- Nb de puits:96
- Stérile:-
- Couleur:naturel
- Désignation:V-bottom (chimney well)
- Seq:10
- Cat. No.:736-0118
- Profil de puits:Fond V
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:340 µl
- Volume de travail:50 - 335 µl
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Modèle:736-0118