Microplaques, 96 puits
Blanc, LUMITRAC™ 200 fixation moyenne, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
N° de catalogue 736-0228
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 736-0228
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Documents
Spécifications
- Nb de puits:96
- Volume de travail recommandé:40 - 340 µl
- Stérile:-
- Désignation:Blanc, LUMITRAC™ 200 fixation moyenne
- Seq:10
- Volume total:392 µl
- Cat. No.:736-0228
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact