Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 0,60 mm, 0,01 mm
N° de catalogue HILG4007606
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Spécifications
- Ø ext.:0,60 mm
- Épaisseur de paroi:0,01 mm
- Longueur:80 mm
- Seq:12