PIPETTE PASTEUR CAPACITE 3,3 ML 1 * 500 Pce
Référence 612-0000
Fournisseur: Alpha Laboratories
Frequently Bought Together
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde ≥98%, en pastilles, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E524, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Laboratory glass cleaner, deconex® 22 LIQ-x
Fournisseur: Borer Chemie
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acide salicylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Fournisseur: EPPENDORF
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
pH buffer solutions
Fournisseur: Mettler - Toledo
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acide molybdique ≥85% (base MoO₃) ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
WEITHALS-FLASCHE PE-LD 1000ML 1 * 1 ST
Fournisseur: SEMADENI