Bulk material, Hydromatrix™
Matériau en vrac Hydromatrix™, 1 kg
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:1 kg
- Désignation:Matériau en vrac Hydromatrix™