Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
0,25 - 2,5 µl, 0,05 µl, 99,7%, 0,15%, 10 / F10 µl, —
613-4046
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
613-4046
Ces micropipettes ergonomiques sont faciles à utiliser et permettent des applications rapides. Les modèles sélectionnés présentent des filtres à pointe conique amovibles qui empêchent toute pénétration de liquide et aérosol dans la micropipette.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Deux types de filtres sont disponibles: le Safe-Cone standard et le Safe-Cone Plus. Il est conseillé d'utiliser le filtre standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes comme la culture cellulaire, les travaux sur les bactéries et virus, et la biologie moléculaire.
: Fournies avec cinq filtres, des pinces et un outil de calibrage.
Data_84WAP_Extended_Warranty_Pipette-e Data_Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2098-e Data_On-Site _Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2097-e VWR - Contrat de maintenance pipettes FRANCE
- Volume:0,25 - 2,5 µl
- Seq:01
- Accroissement:0,05 µl
- Précision:99,7%
- Imprécision:0,15%
- Pour pointe:10 / F10 µl
- Avec filtre(s) Safe-Cone:—
- Cat. No.:613-4046
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation