Dositubes passifs
Toluène (122D), Toluene, 10 - 2000 ppm
Katalognr. 151-0072
Anbieter: GASTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.
Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.
Technische Daten
- Désignation:Toluène (122D)
- Paramètre(s):Toluene
- Plage de mesure:10 - 2000 ppm
- Cat. No.:151-0072
- Durée de mesure:1 - 10 h
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationParamètre(s)Plage de mesureVerfügbarkeitPreis
- 151-0090Acide acétique (81D)Acetic acid0,5 - 100 ppmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 50.40
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis