Sulphite standard solution
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, 500 ml, 15 mg/l as SO3, 500 mL
N° de catalogue HACH2408449
Fournisseur:   Hach
Sulphite standard solution
N° de catalogue HACH2408449
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Sulphite standard solution
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, 500 ml, 15 mg/l as SO3, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 117.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    15 mg/l as SO<sub>3</sub>
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Sulfite standard solution, 500 ml
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..