pH Indicator en solution, large gamme pH 4 - 10
pH Indicator en solution, large gamme pH 4 - 10
Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue HACH2329649
Fournisseur:   Hach
pH Indicator en solution, large gamme pH 4 - 10
N° de catalogue HACH2329649
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH Indicator en solution, large gamme pH 4 - 10
pH Indicator en solution, large gamme pH 4 - 10
Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
75.60 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Method:10222
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL