Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique, 500 ml (NIST), 1 mg/l, Fe, 500 mL
N° de catalogue HACH13949
Fournisseur:   Hach
Solution étalon ferrique
N° de catalogue HACH13949
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique, 500 ml (NIST), 1 mg/l, Fe, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 77.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Pour des contrôles précis afin de s'assurer du taux de fer.
  • Traceable to NIST
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1 mg/l, Fe
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Solution étalon ferrique, 500 ml (NIST)
Spécifications