Triangles métalliques
Avec tuyaux en terre cuite lisse, longueur de 100 mm
N° de catalogue HECH41065010
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Spécifications
- Désignation:Avec tuyaux en terre cuite lisse, longueur de 100 mm
- Seq:04