Stopcocks, Two-way
7 mm, 8 mm
BURK8614-0007
: BURKLE
HDPE, natural.
- Resistant to acids and chemicals
- Pressure resistant up to 0,3 bar
- Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
- Ø trou:7 mm
- Pour tuyau Ø int.:8 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..